Imprimer
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501971-1G PC501971-250MG PC501971-5G
APOSPC501971-1GEA 49.3 EUR
APOSPC501971-1G APOSPC501971-250MG APOSPC501971-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15528910
Numéro CAS: 1105665-42-6