Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501917-1G PC501917-250MG PC501917-5G
APOSPC501917-1GEA 232 EUR
APOSPC501917-1G APOSPC501917-250MG APOSPC501917-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28739824
Numéro CAS: 1350117-42-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III