Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501900-1G PC501900-250MG PC501900-5G
APOSPC501900-1GEA 347 EUR
APOSPC501900-1G APOSPC501900-250MG APOSPC501900-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14698442
Numéro CAS: 1214329-65-3