Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501897-10G PC501897-1G PC501897-5G
APOSPC501897-10GEA 571 EUR
APOSPC501897-10G APOSPC501897-1G APOSPC501897-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698447
Numéro CAS: 1214349-53-7