Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501894-1G PC501894-250MG
APOSPC501894-1GEA 522 EUR
APOSPC501894-1G APOSPC501894-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₅BrFIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29049290
Numéro CAS: 1935372-87-4