Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501882-1G PC501882-250MG PC501882-5G
APOSPC501882-1GEA 464 EUR
APOSPC501882-1G APOSPC501882-250MG APOSPC501882-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698445
Numéro CAS: 1214326-22-3