Imprimer
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501863-1G PC501863-250MG PC501863-5G
APOSPC501863-1GEA 89.9 EUR
APOSPC501863-1G APOSPC501863-250MG APOSPC501863-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987589
Numéro CAS: 1250444-23-5