Imprimer
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501862-1G PC501862-250MG PC501862-5G
APOSPC501862-1GEA 248 EUR
APOSPC501862-1G APOSPC501862-250MG APOSPC501862-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698450
Numéro CAS: 97963-50-3