Imprimer
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50184-1G PC50184-250MG PC50184-5G
APOSPC50184-1GEA 0 EUR
APOSPC50184-1G APOSPC50184-250MG APOSPC50184-5G
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₃IN
MW: 351.89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23382317
Numéro CAS: 1408279-59-3