Imprimer
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501838-1G PC501838-250MG
APOSPC501838-1GEA 951 EUR
APOSPC501838-1G APOSPC501838-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26684588
Numéro CAS: 1522140-28-8