Imprimer
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50183-1G PC50183-250MG PC50183-5G
APOSPC50183-1GEA 521 EUR
APOSPC50183-1G APOSPC50183-250MG APOSPC50183-5G
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₃N₂O₂
MW: 270.991 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255263
Numéro CAS: 1211540-75-8