Imprimer
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501812-1G PC501812-250MG PC501812-5G
APOSPC501812-1GEA 696 EUR
APOSPC501812-1G APOSPC501812-250MG APOSPC501812-5G
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
4-Bromo-2,6-difluorostyrene
Formule: C₈H₅BrF₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28360633
Numéro CAS: 160975-98-4