2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,5-Difluoro-6-bromophenylboronic acid, (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)boronic acid
PC501793-1G
PC501793-250MG
PC501793-500MG
PC501793-5G
APOSPC501793-1GEA
149
EUR
APOSPC501793-1G
APOSPC501793-250MG
APOSPC501793-500MG
APOSPC501793-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid
Formule:
C₆H₄BBrF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12026702 Numéro CAS: 1260757-41-2 |