Imprimer
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501785-1G PC501785-250MG PC501785-5G
APOSPC501785-1GEA 584 EUR
APOSPC501785-1G APOSPC501785-250MG APOSPC501785-5G
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18910221
Numéro CAS: 1379358-71-0
ONU: 1759
ADR: 8,III