Imprimer
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501723-1G PC501723-250MG PC501723-5G
APOSPC501723-1GEA 509 EUR
APOSPC501723-1G APOSPC501723-250MG APOSPC501723-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737915
Numéro CAS: 1499465-33-6