Imprimer
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501721-1G PC501721-5G PC501721-250MG
APOSPC501721-1GEA 197 EUR
APOSPC501721-1G APOSPC501721-5G APOSPC501721-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238.029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878213
Numéro CAS: 1000575-14-3