Imprimer
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501706-1G PC501706-250MG PC501706-5G
APOSPC501706-1GEA 522 EUR
APOSPC501706-1G APOSPC501706-250MG APOSPC501706-5G
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28738287
Numéro CAS: 1807168-91-7
ONU: 3261
ADR: 8,III