Imprimer
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501655-100MG PC501655-1G PC501655-250MG
APOSPC501655-100MGEA 317 EUR
APOSPC501655-100MG APOSPC501655-1G APOSPC501655-250MG
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527250
Numéro CAS: 816449-69-1