Imprimer
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15202208
Numéro CAS: 214554-16-2