Imprimer
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501595-1G PC501595-250MG
APOSPC501595-1GEA 281 EUR
APOSPC501595-1G APOSPC501595-250MG
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
MW: 182.148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22544332
Numéro CAS: 1393561-99-3