Imprimer
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501504-1G PC501504-5G
APOSPC501504-1GEA 0 EUR
APOSPC501504-1G APOSPC501504-5G
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226643
Numéro CAS: 153338-23-9