Imprimer
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501498-1G PC501498-250MG PC501498-5G
APOSPC501498-1GEA 284 EUR
APOSPC501498-1G APOSPC501498-250MG APOSPC501498-5G
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580983
Numéro CAS: 1404194-72-4
ONU: 1993
ADR: 3 III