Imprimer
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501495-1G PC501495-250MG PC501495-5G
APOSPC501495-1GEA 163 EUR
APOSPC501495-1G APOSPC501495-250MG APOSPC501495-5G
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂F₅I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28396364
Numéro CAS: 910787-71-2