Imprimer
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501464-1G PC501464-250MG PC501464-5G
APOSPC501464-1GEA 696 EUR
APOSPC501464-1G APOSPC501464-250MG APOSPC501464-5G
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₉FN₂O₄
MW: 228.177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397848
Numéro CAS: 1809015-20-0