Imprimer
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC501453-1G PC501453-250MG
APOSPC501453-1GEA 766 EUR
APOSPC501453-1G APOSPC501453-250MG
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.011 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397844
Numéro CAS: 1034325-63-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 III