Imprimer
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501373-1G PC501373-5G
APOSPC501373-1GEA 97.3 EUR
APOSPC501373-1G APOSPC501373-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇FO₃S
MW: 202.203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191594
Numéro CAS: 1197193-11-5