Imprimer
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501367-1G PC501367-250MG
APOSPC501367-1GEA 1440 EUR
APOSPC501367-1G APOSPC501367-250MG
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO₂S
MW: 267.115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348618
Numéro CAS: 1192347-88-8