Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501341-1G PC501341-250MG
APOSPC501341-1GEA 487 EUR
APOSPC501341-1G APOSPC501341-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₄F₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348599
Numéro CAS: 120355-08-0