Imprimer
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-1-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC501322-1G PC501322-250MG
APOSPC501322-1GEA 203 EUR
APOSPC501322-1G APOSPC501322-250MG
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride
Formule: C₈H₇BrFNO·ClH
MW: 268.511 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847050
Numéro CAS: 1260679-52-4