Imprimer
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethanone
PC501321-1G PC501321-250MG PC501321-5G
APOSPC501321-1GEA 293 EUR
APOSPC501321-1G APOSPC501321-250MG APOSPC501321-5G
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide 97%
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847180
Numéro CAS: 1003879-02-4
ONU: 1759
ADR: 8,II