Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501277-1G PC501277-5G PC501277-25G
APOSPC501277-1GEA 277 EUR
APOSPC501277-1G APOSPC501277-5G APOSPC501277-25G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
MW: 220.039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22418610
Numéro CAS: 1261216-27-6