Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501267-1G PC501267-250MG
APOSPC501267-1GEA 470 EUR
APOSPC501267-1G APOSPC501267-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23702246
Numéro CAS: 1193385-18-0