Imprimer
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50123-1G PC50123-5G
APOSPC50123-1GEA 154 EUR
APOSPC50123-1G APOSPC50123-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415562
Numéro CAS: 103879-29-4