Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501218-1G PC501218-250MG PC501218-5G
APOSPC501218-1GEA 190 EUR
APOSPC501218-1G APOSPC501218-250MG APOSPC501218-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348517
Numéro CAS: 1784897-62-6