Imprimer
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501169-1G PC501169-5G
APOSPC501169-1GEA 85.9 EUR
APOSPC501169-1G APOSPC501169-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111001
Numéro CAS: 872366-63-7