3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(3-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC501154-1G
PC501154-250MG
PC501154-5G
APOSPC501154-1GEA
46.4
EUR
APOSPC501154-1G
APOSPC501154-250MG
APOSPC501154-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₆FNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185620 Numéro CAS: 1214323-11-1 |