Imprimer
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 522 EUR
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194459
Numéro CAS: 1214331-77-7