Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501055-1G PC501055-250MG
APOSPC501055-1GEA 654 EUR
APOSPC501055-1G APOSPC501055-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆F₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154972
Numéro CAS: 1217303-38-2