Imprimer
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylthiocarbamate, 2-[(Dimethylcarbamoyl)sulphanyl]-5-fluoronitrobenzene
PC50102-1G PC50102-250MG
APOSPC50102-1GEA 615 EUR
APOSPC50102-1G APOSPC50102-250MG
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate
Formule: C₉H₉FN₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541895
Numéro CAS: 1820650-79-0