Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501009-1G PC501009-250MG
APOSPC501009-1GEA 609 EUR
APOSPC501009-1G APOSPC501009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃BrF₄N₂
MW: 283.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154938
Numéro CAS: 1822861-98-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III