Imprimer
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)benzene
PC500912-1G PC500912-5G
APOSPC500912-1GEA 199 EUR
APOSPC500912-1G APOSPC500912-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Formule: C₈H₇BrF₂O
Point d'ébullition: 133 °C (5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036116
Numéro CAS: 946605-55-6