Imprimer
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50087-1G PC50087-250MG
APOSPC50087-1GEA 350 EUR
APOSPC50087-1G APOSPC50087-250MG
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂F₂N₂O₂
MW: 160.078 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044323
Numéro CAS: 58602-02-1