Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-formyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC50082-1G PC50082-250MG PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA 149 EUR
APOSPC50082-1G APOSPC50082-250MG APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696242
Numéro CAS: 934279-60-4