Imprimer
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-4-formylpyridine, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC50077-1G PC50077-5G
APOSPC50077-1GEA 37.7 EUR
APOSPC50077-1G APOSPC50077-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃BrFNO
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800558
Numéro CAS: 1005291-43-9