Imprimer
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC50076-1G PC50076-250MG
APOSPC50076-1GEA 242 EUR
APOSPC50076-1G APOSPC50076-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18258738
Numéro CAS: 1246685-28-8