Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500759-1G PC500759-250MG
APOSPC500759-1GEA 0 EUR
APOSPC500759-1G APOSPC500759-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28140566
Numéro CAS: 1288998-92-4