Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-6-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC500712-1G PC500712-5G
APOSPC500712-1GEA 197 EUR
APOSPC500712-1G APOSPC500712-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₄BBrClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044930
Numéro CAS: 1451393-00-2