Imprimer
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500693-1G PC500693-5G
APOSPC500693-1GEA 102 EUR
APOSPC500693-1G APOSPC500693-5G
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃IO₂
MW: 330.042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399517
Numéro CAS: 1261880-87-8