Imprimer
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC500683-1G PC500683-250MG PC500683-5G
APOSPC500683-1GEA 58 EUR
APOSPC500683-1G APOSPC500683-250MG APOSPC500683-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃I
MW: 364.929 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398194
Numéro CAS: 1261457-09-3
ONU: 3261
ADR: 8 II