Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50068-1G PC50068-250MG
APOSPC50068-1GEA 406 EUR
APOSPC50068-1G APOSPC50068-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22558087
Numéro CAS: 1008361-72-5